Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Quantus-overalls
Quantus-overalls
Kenmerken:
  • Platte naden voor goed afgedichte en goed beschermde naden
  • Plastic ritssluiting aan voorzijde (dubbel afgedekt) 
  • Hoge boord met drukknoop
  • Rubberen heupband in tunnelboord; aanpasbaar via knoop 
  • Comfortabele raglanstijl
  • Antistatische, gebreide manchetten als mouwafsluiting
  • Met aanpasbare afsluiting van de pijpen met drukknopen
  • Drukknopen op linkerborst; witte PES-clipband (b x h) 12 x 2 cm
  • Op kraag gestikte patch met label
  • Ophanglus in kraag
Optionele kenmerken:
  • Antistatische, gebreide boorden bij enkels
  • Clipband van cleanroom-materiaal (bedrukt/niet bedrukt)
  • Individuele opdruk: bedrijfslogo, naam, codes, etc.
  • Lus voor de bevestiging van pennen, mobiele telefoons, ID-pasjes, etc. Afmetingen (b x h) 8 x 4 cm)
  • Modellen met ESD-functies zijn op aanvraag beschikbaar
  • Gecombineerde overall: Coverall met geïntegreerde platte kap en gemaasde inzetstukken bij de oren, open gezichtsveld, 4 drukknopen aan de voorkant voor eventuele aanpassingen, capuchon kan aan de achterkant worden aangepast met behulp van drukknopen
Maten: XXS - XXXL. Speciale maten verkrijgbaar!
Quantus - een optimaal kledingsysteem
Quantus-modellabel: Coveralls
Overall
Combined Overall
Deze website maakt gebruik van cookies, eigen of van derden, om statistische informatie over uw surfgedrag te verzamelen en om advertenties weer te geven die verband houden met uw voorkeuren, gegenereerd op basis van uw surfgedrag. Als u deze site blijft gebruiken, beschouwen wij dit als akkoord voor het gebruik.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.