Combinaisons Quantus
Combinaisons Quantus
Caractéristiques :
  • Coutures de recouvrement pour une finition étanche et fiable
  • Fermeture éclair en plastique à l'avant (avec double rabat) 
  • Col relevé avec bouton-pression
  • Ceinture élastique sous passant à la taille, réglable par bouton 
  • Manches raglan confortables
  • Poignets à bords côtes en tricot antistatique
  • Bas de jambes réglables, avec boutons-pression
  • Bande amovible 12 cm×2 cm (l×H) en PES blanc, sur la poitrine côté gauche
  • Porte-étiquette cousu sur le col
  • Attache au niveau du col
Options :
  • Élastique en tricot antistatique aux chevilles
  • Bande amovible en tissu pour salle blanche (imprimée ou non)
  • Impression personnalisée : logo d'entreprise, nom, codes, etc.
  • Passant 8 cm×4 cm (l×H) pour stylos, téléphones portables, identifiants, etc.
  • Modèles également disponibles en version ESD sur demande
  • Combinaison à capuche attachée : combinaison à capuche plate intégrée avec voile de gaze au niveau des oreilles, champ de vision dégagé, 4 boutons-pression à l'avant pour ajuster le masque, boutons-pression à l'arrière pour ajuster la capuche
Tailles : XXS - XXXL, tailles spéciales disponibles !
Quantus, un système d'habillement optimal
Modèle Quantus : combinaisons
Fiches tissus Quantus
Quantus Standard