Cagoules Quantus
Cagoules Quantus
Caractéristiques :
  • Couvre-tête plat
  • Fermeture éclair à l'avant (plastique)
  • Couverture des épaules
  • Ajustement par une boucle de serrage à l'arrière (clip en plastique)
  • Voile de gaze confortable au niveau des oreilles
  • Boutons-pression à l'intérieur de la cagoule, pour fixer le masque de protection et le régler en hauteur
Tailles : XS - XL
Options :
  • Large couvre-tête
  • Bandes réglables à l'arrière, avec ou sans boucle
  • Impression code et/ou logo de l'entreprise
  • Également disponibles en version « eyes-only »
Quantus®, un système d'habillement optimal
Modèle Quantus : capuches
Fiches tissus Quantus
Quantus Standard