Production de cathodes et d’anodes pour batteries
Production de cathodes et d’anodes pour batteries
Avantor fait avancer la science des batteries avancées pour contribuer à un monde meilleur
Une batterie Li-ion possède 2 électrodes : la cathode et l’anode.
Lorsque la batterie se décharge, l’anode libère des ions de lithium qui s’acheminent vers la cathode (en parcourant l’électrolyte) ainsi que des électrons (qui traversent le circuit électrique), et ce sont ces derniers qui génèrent un courant électrique. Lorsqu’on branche la batterie pour la recharger, c’est l’inverse qui se produit : les ions de lithium sont libérés par la cathode, puis captés par l’anode.
Indépendamment du type d’électrode utilisé, elles sont généralement constituées d’une feuille de métal revêtu d’un composé fabriqué à partir d’un liant polymère, d’un additif conducteur et d’un matériau actif
  • La cathode est une mince feuille d’aluminium revêtue d’un composé. Les matériaux actifs de la cathode sont constitués de lithium et de métal. Le liant polymère le plus couramment utilisé est le polyfluorure de vinylidène (PVDF) qui se dissout en solvants toxiques et inflammables appelés N-méthyl-2-pyrrolidone (NMP) et N, N-diméthylformamide (DMF)
  • L’anode est habituellement une mince feuille de cuivre revêtue d’un composé. Le matériau actif de l’anode est le graphite (produit par synthèse ou issu de la mine). Un liant polymère habituellement utilisé pour l’anode est le carboxyméthylcellulose (CMC) qui se dissout en eau déionisée (eau DI)
  • Le noir de carbone Super P (CB) est couramment utilisé comme additif conducteur dans les cathodes et les anodes Que ce soit au laboratoire ou à l’échelle industrielle, Avantor vous aidera en vous proposant des matières premières sensibles, des produits chimiques, des équipements, des instruments, ainsi qu’une large gamme de produits pour la R&D, l’AQ/CQ, les tests, les environnements contrôlés, les EPI, la sécurité et la gestion des installations
Pour plus d’informations, contactez votre représentant local, ou remplissez notre formulaire de prise de contact
Environnement contrôlé
Avantor propose une large gamme de produits pour salle blanche qui vous permettent de protéger le produit et le processus.
Équipement de protection et sécurité
Avantor propose une large gamme d’EPI destinés à protéger l’opérateur lorsqu’il réalise des tâches de recherche, de fabrication ou de recyclage.
Gestion des installations
Avantor propose une gamme complète de produits pour que vos installations restent propres, sûres et organisées.
Produits chimiques et matières premières pour la production
Avantor propose une large gamme de produits chimiques pour la R&D et la protection de matériaux actifs pour batteries.
Équipements et instruments
Avantor distribue une large gamme d’équipement et d’instruments de processus de fabricants de renom.
R&D, AQ/CQ. Test
Avantor possède une large gamme de produits qui vous permettent de répondre aux exigences spécifiques de vos laboratoires de R&D, AQ/CQ & et tests.