Purification
Purification
Comment purifier votre échantillon en utilisant la chromatographie en phase liquide ? Selon la nature de votre échantillon et la pureté requise, il existe plusieurs options disponibles, allant de la chromatographie Flash de base à la HPLC préparative dirigée en masse. Si vous avez des échantillons critiques à purifier, laissez-nous vous aider à trouver une solution.
La HPLC préparative ou la LC préparative sont souvent utilisées comme étape finale pour raffiner une matière première après la synthèse ou l'extraction d'un produit naturel. Choisir la bonne colonne LC préparative dépend souvent des travaux antérieurs réalisés ou d'une méthode d'analyse développée précédemment. Vous recherchez peut-être des fournitures de base pour la chromatographie sur colonne en verre, la chromatographie Flash automatique ou la HPLC préparative haute performance. 
Pages des produits
Qu’est-ce que la chromatographie à basse pression ?
La principale différence entre la chromatographie à haute pression et celle à basse pression est la quantité de pression appliquée sur l’échantillon pour séparer ses composants.
La chromatographie liquide à haute pression (HPLC) peut exiger l’utilisation de plusieurs pompes et les résultats sont en haute résolution. Souvent, les échantillons de la HPLC ne sont pas collectés pour une utilisation supplémentaire, mais analysés directement en lien avec d'autres techniques comme la spectrométrie de masse.
En comparaison, la chromatographie liquide à basse pression (LPLC) n’utilise généralement qu’une seule pompe pour pousser la phase mobile dans la colonne et les résultats sont en basse résolution. La pompe applique une basse pression et ce type de chromatographie est utilisée pour la chromatographie préparative ou de purification pour obtenir des composants individuels à partir de l’échantillon.