Produits DuPont™ ProShield®
Fabriquées à partir d'un tissu doux et particulièrement respirant, les combinaisons ProShield® de DuPont aident à protéger des particules non dangereuses et des légères éclaboussures de liquides.
En savoir plus
Proshield® 20
Basée sur la technologie SMS, c’est une combinaison respirante légère comme une plume pour un niveau d’entrée de protection de Type 5, 6.
En savoir plus
Proshield® 20 SFR
La solution pour vous protéger, vous, ainsi que les vêtements de travail résistant aux flammes que vous portez en-dessous.
En savoir plus
Proshield® 8 Proper
Les combinaisons ProShield® 8 Proper sont confortables car la matière qui les constitue laisse passer l’air et la vapeur d’eau.