Colonnes HPLC et UHPLC Avantor® ACE®
L'entreprise Avantor® fabrique la gamme de colonnes HPLC/UHPLC Avantor® ACE® à base de silice ultra-inerte. Les phases ACE® intègrent les dernières avancées en matière de conception de phase stationnaire LC, offrant ainsi aux chromatographistes un plus large choix de sélectivité alternative sans compromettre la stabilité ou la robustesse.
Les phases LC Avantor® ACE® ont été spécialement conçues pour faciliter la résolution des problèmes en matière de chromatographie. Elles comprennent les phases C18-AR, C18-PFP, C18-Amide, CN-ES, SuperC18 et SuperPhenylHexyl uniques, ainsi qu'un grand nombre d'autres phases avec des tailles de pores de 100 Å et 300 Å. Découvrez comment les sélectivités Avantor® ACE® peuvent vous aider à relever les défis que vous rencontrez dans le cadre de vos applications de chromatographie. Avantor® ACE® – Colonnes LC optimisées.
NEW! Avantor® ACE® Excel Glycan Column
NEW! Avantor® ACE® Excel Oligo Column
Télécharger le guide d'applications complet Avantor® ACE® Contacter l'assistance technique  