Produits DuPont™ Tyvek®
Tyvek® est un tissu unique non-tissé qui assure une protection intégrée conçue comme un tout: pas de film ni de laminé susceptibles de s'abîmer ou de s’user avec le temps – Tyvek® protège à la perfection celui qui le porte. Conçus pour un équilibre optimal entre protection durabilité et confort, les vêtements de protection Tyvek® sont parfaits pour un large éventail d’applications. De la peinture par aérosol à la manipulation de plomb, en passant par le désamiantage, leur conception ergonomique aide les travailleurs à rester en sécurité et à être performants lorsque les choses se gâtent. Ils sont également dépourvus de matériau de remplissage ou d’additifs, et ils sont sans silicone.
En savoir plus
Tyvek® 500 Xpert
Définit une nouvelle norme de protection dans les catégories de Type 5 et 6 grâce à une protection et à un confort améliorés. Les vêtements Tyvek® ont été fabriqués dans un polyéthylène haute densité selon un procédé de filage éclair
En savoir plus
Tyvek® 500 Labo
La protection des utilisateurs et des processus dans les laboratoires et les environnements propres. Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, mais refoule les liquides et les aérosols à base d’eau.
En savoir plus
Tyvek® 600 Plus
La protection des utilisateurs et des processus dans les laboratoires et les environnements propres. Tyvek® est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, mais refoule les liquides et les aérosols à base d’eau.
En savoir plus
Vidéo
Tyvek® fait la différence
DuPont™ Tyvek® permet d’obtenir un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.
Regarder la vidéo
Littérature
Protection individuelle DuPont
Catalogue des produits
View Literature