Ohaus
Ohaus
Ohaus biedt een uitgebreide reeks balansen voor gebruik in industriële omgevingen, van compacte, eenvoudig te gebruiken modellen voor toepassingen met voedingsmiddelen (voldoet aan HACCP) tot zeer geavanceerde modulaire modellen met hoge capaciteit en speciale toepassingen, zoals stuktelling, controleweging en meer.
Ranger® 7000
Zelfs de meest complexe industriële toepassingen worden eenvoudiger.
  • Tien geavanceerde toepassingsmodi voor complexe toepassingen, mogelijkheid om randapparatuur en/of een weegschaalplatform met optionele kit te bedienen
  • Snelle en nauwkeurige resultaten dankzij een stabilisatietijd van 1 seconde en een schermresolutie van maximaal 75.000 d of 350.000 d
  • Modulaire weegschaal met IP 54 gegoten metalen behuizing en afgesloten metalen indicator om duurzaamheid te garanderen
  • Capaciteit (bereik): 3 tot 60 kg; leesbaarheid (bereik): 0,01 tot 10 g.