Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Reagent reservoirs
Fournisseur: HEATHROW
120753 120750 120752
HEAT120753EA 86.2 EUR InStock
HEAT120753 HEAT120750 HEAT120752
Reagent reservoirs
Réservoirs pour réactifs
These disposable reagent reservoirs have a fresh and modern design with enhanced features to streamline pipetting procedures.
  • Trough design with a 'v' shaped bottom helps ensure that all the reagent is accessible and can be easily aspirated
  • Thick wall construction and wide base adds stability and durability making the reservoir easy to handle without product deformation which results in less spillage
  • Reservoirs can be conveniently stacked with a unique nesting design that enables easy separation
  • Designed to stay flat on the benchtop and not warp
  • Sterile,
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité