Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Kweekwaferhouders, voor 150 mm waferverwerking, 182-/190-/194-serie
Fournisseur: ENTEGRIS
A182-60MU-0215 A190-60M-0215 A182-60MB-0215 A194-60MB-0215 A190-60MB-0215 A182-60M-0215 A190-60MH-0215 A182-60MC-0215 A18260MBH0215
216-2062EA 0 EUR InStock
216-2062 216-1575 216-1573 216-2065 216-2063 216-2059 216-2064 216-2061 216-2060
Kweekwaferhouders, voor 150 mm waferverwerking, 182-/190-/194-serie
Wafertransportsystemen Wafer dragers
182-serie
Kweekwaferhouders van 150 mm volgens de industriestandaard. Vier-punts contact op de 'H'-balk voor verbeterde waferpositionering. Met open zijwanden om belemmeringen voor vloeistoffen te beperken en bereikbaarheid en afvoer van oplossingen te bevorderen. Hoog profiel voor maximale bescherming van wafer.
'H'-balk koppeling voor apparaten
Pinnen en gaten in de bovenste rail
Chemisch bestendig natuurlijk PFA-materiaal
Aantal wafers: 25
D1-afmeting: 14,5 mm
Ruimte per vak: 4,8 mm
Dikte vakafscheiding: 1,5 mm
190-serie
Met laag profiel voor optimale prestaties in centrifugale toepassingen.More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité