Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Latex handschoenen, Microflex® 63-864
Fournisseur: Ansell
63-864/8.5-9 63-864/9.5-10 63-864/6.5-7 63-864/5.5-6 63-864/7.5-8
112-4453EA 25.7 EUR InStock
112-4453 112-4454 112-4451 112-4450 112-4452
Latex handschoenen, Microflex® 63-864
Handschoenen
Deze handschoenen voor eenmalig gebruik zijn dikker dan gemiddelde Ansell latexhandschoenen en bieden bescherming tegen chemicaliën en vloeistoffen.
  • Niet-steriel, poedervrij
  • Uniek ontwerp dat scheuren voorkomt
  • Verbeterde, gestructureerde vingertoppen bieden een stevige, betrouwbare grip op droge en natte onderdelen
  • Palmdikte voldoet aan en overtreft de kwaliteitsnormen
  • De snelheid waarop dat er gaatjes ontstaan is lager dan de standaard minimumvereisten voor gemiddelde latexhandschoenen
Ideaal voor gebruik bij toepassingen in de automobielindustrie,More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité