Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
InVue® NT4400 Electronic Flowmeters
Fournisseur: ENTEGRIS
4400T8F6D12AP8 4400T8F6B12AP7
ENTE4400T8F6D12AP8EA 0 EUR InStock
ENTE4400T8F6D12AP8 ENTE4400T8F6B12AP7
InVue® NT4400 Electronic Flowmeters
Debietmeters
The InVue® NT4400 Electronic Flowmeter is designed for use in ultra high-purity applications in the semiconductor industry and is compatible with highly corrosive processes. The flowthrough design minimizes dead volume, reducing the possibility of process contamination. This instrument features PTFE and other high purity fluoropolymers for all wetted parts.
  • No moving parts to generate particles
  • Non-metallic sensing technology for reliable measurement
  • Integral pressure transducer for additional process information
  • Flow-through design to minimize dead volume
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité