Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Cleanroom handschoenen, nitril, BioClean Biotac™
Fournisseur: Nitritex
BIOTAC-L BIOTAC-M BIOTAC-S BIOTAC-XL BIOTAC-XXL
112-3069EA 329 EUR InStock
112-3069 112-3070 112-3071 112-3072 112-3073
Cleanroom handschoenen, nitril, BioClean Biotac™
Handschoenen
Ambidextrous nitrile gloves with beaded cuffs provide excellent grip.
  • Niet-steriel, poedervrij, gestructureerde vingertoppen
  • Extra gewassen in zuiver gedeïoniseerd water voor uitzonderlijk lage gehaltes aan chloriden en extraheerbare metalen
  • Latexvrij om reacties bij latexallergieën Type I te elimineren
  • Uitstekende ESD-eigenschappen
  • Door de rolrand is de handschoen eenvoudiger aan te trekken en is er stabiliteit aan de arm
  • Elke maat is voorzien van een unieke barcode op de buitenzak van 100 stuks en het karton, waardoor automatische gegevensinvoer in de
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité