Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
VOA vials with septa caps
Fournisseur: EP SCIENTIFIC
S236-0040 S146-0040 S226-0020 S326-0020 S336-0040 S126-0020 S136-0040
EPSCS236-0040EA 205 EUR InStock
EPSCS236-0040 EPSCS146-0040 EPSCS226-0020 EPSCS326-0020 EPSCS336-0040 EPSCS126-0020 EPSCS136-0040
VOA vials with septa caps
flesjes
These vials made of type I borosilicate glass are designed for water sample collection for volatile organic analysis (VOA). Available with septum permanently bonded to the cap or unbonded for easy replacement.
  • Perfect shoulder angle enables effortless filling without air entrapment
  • Open-top white PP cap with standard 3,2 mm thick PTFE lined silicone septum
  • Septum unbonded for easy replacement
  • Directly compatible with automation cosures assembled to vials
Certified vials meet exceed EPA performance-based standards for volatile organic analysis.More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité