Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Final fill for mAbs
Progressing from the drug substance to the final injectable drug product requires final packaging vials and stoppers that meet a number of quality requirements.
To meet these requirements, products must be prepared in an ISO Class 5 environment and meet USP71, USP85 and USP758 requirements to be sterile, pyrogen-free and particulate-free. They must also be validated for use in storage of frozen or lyophilized drug product and for compatibility with the protein and excipients in final formulation.
We also offer a range of excipients that are used in drug product formulation — including adjuvants, stabilizers, preservatives and bulking agents — and production water processed and meeting testing requirements in accordance with USP Water-for- Injection (WFI) regulations used in drug product manufacturing and as a diluent.
Explore solutions for final fill of mAbs
Explore product choices for final fill for mAbs
Ready to Get Started?
  • Contact us
  • Literature
  • Read case studies
  • Watch videos
Ready to Maximize Production Efficiency?
Our Bioprocessing Solutions team can help you streamline your biomanufacturing processes!
Get Started
Deze website maakt gebruik van cookies, eigen of van derden, om statistische informatie over uw surfgedrag te verzamelen en om advertenties weer te geven die verband houden met uw voorkeuren, gegenereerd op basis van uw surfgedrag. Als u deze site blijft gebruiken, beschouwen wij dit als akkoord voor het gebruik.
Bekijk ons privacybeleid voor meer informatie.