Les types de spectrométrie de masse
La spectrométrie de masse a des applications tant qualitatives que quantitatives. Elle peut être utilisée pour identifier des composés inconnus, déterminer la composition des isotopes et aussi pour déterminer la structure d'un composé en fonction de sa fragmentation. Le large éventail d’utilisations fait de la spectrométrie de masse un très bon outil dans les laboratoires analytiques qui étudient les propriétés physiques, biologiques et chimiques d'une grande variété de composés. Il faut tenir compte de quelques facteurs au moment de choisir la méthode de spectrométrie de masse à utiliser. Tout d'abord, il est important de déterminer le niveau de préparation de l’échantillon et le potentiel de débit. Il peut s'avérer parfois plus avantageux d'analyser plusieurs échantillons avec une seule matrice. La méthode MALDI-MS (spectrométrie de masse par désorption-ionisation laser assistée par matrice), par exemple, serait idéale pour plusieurs échantillons, car une seule matrice peut gérer jusqu’à 90 analyses d’échantillons en une heure. D'autres systèmes de test ne sont capables de gérer qu’une seule analyse d’échantillon par heure. Inversement, effectuer un test MALDI-MS requiert une préparation considérable pour la manipulation d'un échantillon. La tâche est plus fastidieuse que pour la préparation d'un échantillon pour d’autres formes de spectrométrie de masse. Au bout du compte, chaque méthodologie s'accompagnera d'avantages et d'inconvénients. Dans cet article, nous analyserons les avantages des systèmes de spectrométrie de masse les plus courants. La spectrométrie de masse en tandem (MS/MS)Connue sous le nom de MS/MS ou MS2, la spectrométrie de masse en tandem est une méthode de spectrométrie de masse dans laquelle deux ou plusieurs analyseurs de masse sont couplés ensemble. Ce processus inclut une étape de réaction supplémentaire qui augmente leur capacité à analyser l’échantillon.
Les particules une fois fragmentées sont ensuite séparées en fonction de leurs rapports m/z individuels lors du deuxième cycle de MS. La MS en tandem est souvent utilisée pour séquencer des protéines, car les fragments peuvent être utilisés pour faire correspondre des séquences de peptides ou d'acides nucléiques prédites trouvées dans des bases de données. Les fragments peuvent ensuite être organisés ultérieurement in silico en prédictions de séquences complètes. Ce type de prédiction de séquençage peut être d’une utilité incroyable dans les applications biomédicales. La MS/MS est utilisée dans le dépistage néonatal pour déterminer la présence éventuelle de maladies génétiques et métaboliques traitables. La chromatographie en phase gazeuse (GC) et la chromatographie liquide (LC)La chromatographie en phase gazeuse (GC) et chromatographie en phase liquide (LC) sont d’excellentes méthodes de séparation, utilisées pour analyser des échantillons gazeux ou liquides complexes par spectrométrie de masse. Chacune d’elles a ses propres avantages distincts. La LC-MS et la GC-MS utilisent différentes méthodes d'ionisation lors de l'introduction du composé dans le spectromètre de masse. La LC-MS nécessitera souvent une ionisation par électrospray (électronébulisation) (ESI) entraînant la production d’ions sous forme d'aérosol (aérosolisés), alors que les échantillons de la GC-MS peuvent être ionisés directement ou indirectement par ESI. La chromatographie liquide haute performance (HPLC)La chromatographie en phase liquide à haute performance ou HPLC est une autre technique utilisée pour séparer, identifier et quantifier des composants d’un échantillon déterminé. La HPLC repose sur un système de pompes pour transporter un solvant liquide pressurisé combiné à un mélange d’échantillons à travers une colonne remplie d’un matériau solide et absorbant. Lors de l'interaction de l’échantillon avec la couche adsorbante, chaque composé unique aura un débit différent conduisant à la séparation des composants au sein de l’échantillon. Précision et polyvalenceEn tant que technique d'analyse, la spectrométrie de masse procure des avantages distincts avec une sensibilité et une précision élevées des résultats. C’est du fait de l'analyseur qui, en tant que filtre masse-charge, réduit de manière significative les interférences de fond éventuellement présentes dans d'autres systèmes. |