Rouge de phénol, en poudre ACS indicateur de pH
Fournisseur: VWR Chemicals
0882-25GEA 115 EUR InStock
0882-25G
Rouge de phénol, en poudre ACS indicateur de pH
Rouge de phénol
Bright red powder
Formule: C₁₉H₁₄O₅S
Point de fusion: > 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003552
Numéro CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Index: 13,07329
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (0.1%, Alcohol) Pass
Visual Transition Interval (pH 6.8 - 8.2) Pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité