Acide perchlorique 60%, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00518.1001
1.00518.1001EA 162 EUR InStock
1.00518.1001
Acide perchlorique 60%, EMSURE® ACS pour analyses, Supelco®
Acide perchlorique
Formule: HClO₄
Point d'ébullition: 160…181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –112.2 °C
Densité: 1.53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011325
Numéro CAS: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
ONU: 1873
ADR: 5.1 (8),I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=b348bda5935f1b311a8b312235651e90b466a80f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 160 °C
Density 1.53 g/cm3 (15 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité