Détergent de laboratoire et de verrerie, NovaClean™
Fournisseur: MICRONOVA
NC2-G
115-0291EA 108 EUR InStock
115-0291
Détergent de laboratoire et de verrerie, NovaClean™
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Ready to use, low-ionic detergent that can be applied directly to cleanroom work surfaces including glass, stainless steel, epoxy acrylic, and vinyl curtains.
  • Ready to use, cleanroom surfactant
  • Can be applied directly to a range of surfaces
  • Works well with glass, stainless steel, epoxy, acrylic, and vinyl curtains
  • Filtered to 0,1 µm; free of mobile ions
  • Low Ionic; low in sodium and potassium
  • Low non-volatile residue levels
  • Free-rinsing
The Micronova NovaClean™ Lab and Glass Cleaner is a low-ionic detergent, designed for use on cleanroom work-stations, laminar flow benches, acrylic and painted surfaces. Available in an easy to use, 1 quart spray bottle and a 1 gallon refill bottle.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité