Lingettes, KIMTECH PREP* WETTASK*
Fournisseur: KIMBERLY CLARK
7762
115-1997EA 504 EUR InStock
115-1997
Lingettes, KIMTECH PREP* WETTASK*
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Presaturated Wipes
Ce système d'essuyage mouillé rechargeable WETTASK™ représente l'alternative idéale à l'aérosol ou au seau ouvert utilisé avec un chiffon, et s'avérant facile à utiliser et polyvalent. Il en existe deux types différents, selon l'application.
  • Le système de seau fermé permet de conserver la fraîcheur des lingettes pré-humidifiées dans leur conditionnement et évite toute contamination
  • Conçu pour être compatible avec les désinfectants à l'amine quaternaire
  • Réduit l'exposition aux vapeurs chimiques et aux éclaboussures
SXX pour le travail avec des solvants, rayon/polyester très résistant et absorbant, sans fibres lâches. Résistantes aux solvants, ne se déchirent pas lorsqu'elles sont mouillées. Faible peluchage : conviennent pour les tâches critiques.
DS/DSX pour les désinfectants. Laisse du désinfectant sur la surface qui vient d'être essuyée pour une meilleure efficacité.
Couleur: blanc.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité