Toluène, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour la synthèse
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
28681.295EA 77.4 EUR InStock
28681.295
Toluène, anhydre (max. 0,005% H₂O) ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® pour la synthèse
Toluène
Formule: C₆H₅CH₃
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 110.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471310-51
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=73ada9ad1e894808b6c193cabc4babcfaf320a25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colourless liquid
Colour value Max. 10 APHA
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99.8 %
Residue on evaporation Max. 0.0010 %
Water (K.F.) Max. 0.0050 %
Acidity or alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Benzene Max. 0.05 %
Thiophene 0.0001 %
Carbonisable substances Passes test
Al (Aluminium) Max. 0.5 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.02 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.02 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.1 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.01 ppm
Total S (Sulphur) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité