Phénol liquide/Tris-Cl, Gen-Apex pour l'extraction de l'ADN
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
33595.188EA 195 EUR InStock
33595.188
Phénol liquide/Tris-Cl, Gen-Apex pour l'extraction de l'ADN
Phénol liquide/Tris-Cl
Formule: C₆H₅OH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
ONU: 2821
ADR: 6.1,II
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité