Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?

Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.

Orangé de méthyle 0,1% aqueous solution Reag. Ph. Eur. Indicator, Fluka™

Leverancier: Honeywell Chemicals
Attention
Synoniemen: 4-((4-(Dimethylamino)phenyl)diazenyl)benzenesulphonic acid, sodium salt, Methyl orange sodium salt, Helianthine

34576-500ML
34576-500MLEA 69.6 EUR InStock
34576-500ML
Orangé de méthyle 0,1% aqueous solution Reag. Ph. Eur. Indicator, Fluka™
Orangé de méthyle


Formule: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MW: 327.34 g/mol
Kookpunt: 90
Dichtheid: 0.970 g/cm3 (20 °C)
Vlampunt: 39 °C
Opslagtemperatuur: Température ambiante
MDL-nummer: MFCD00007502
CAS-nummer: 547-58-0
EINECS: 208-925-3
UN: 1170
ADR: 3 III
Merck Index: 13,06127
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Test of sensitivity complying
Change range (pH 3,0-4,4) complying

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..