Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Toluène, extra sec 99.85%, AcroSeal®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

448401000
448401000.EA 45.7 EUR InStock
448401000.
Toluène, extra sec 99.85%, AcroSeal®
Toluène
package of 4x25ML bottles


Formule: C₆H₅CH₃
Point d'ébullition: 111 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 0.866 g/cm³
Point d'éclair: 4 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008512
Numéro CAS: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
ONU: 1294
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615130-69
Merck Index: 13,09607
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44efa31292a7dce6d9e60bcbaec208eb42d34e32&vid=25b1151f2c36438a22b72ca824b8b675133227c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.003 % (Coulometric)
GC ≥99.8 %
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité