Bain-marie pour paraffine, Hydro H 2 P
Fournisseur: LAUDA
L003071
462-0624EA 619 EUR InStock
462-0624
Bain-marie pour paraffine, Hydro H 2 P
Bains Bains tissulaires
Bain-Marie pour floter paraffine 230 V; 50/60 Hz
Bain d'étirage à la paraffine pour l'étirage et le séchage d'échantillons de tissus coupés
Gamme de température de travail: 25 à 80 °C
  • Indication de la température par un thermomètre de contrôle au bord du bain
  • Réglage de la température à l'aide d'un bouton rotatif avec échelle de température
  • Régulateur de température sur 1 point
  • Protection déficit hydrique
  • Corps de bain en aluminium, anodisé noir
  • Thermomètre de contrôle avec support de série
Puissance de chauffe: Max. 0,3 kW
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité