Combined ion selective electrodes, 500 series
Fournisseur: WTW
106395
662-0381EA 1310 EUR InStock
662-0381
Combined ion selective electrodes, 500 series
Électrodes Électrodes ISE
These 500 series half cells require a separate reference electrode type R 503 (an exception for this is the gas-sensitive NH 500/2 with integrated reference electrode).
  • Ideal for challenging ISE applications
Informations de commande: Reference electrodes, ionic strength adapters and standard solutions are not included. Please contact Avantor for further information.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité