Plaques de stockage, 1,2 ml, puits carrés, profil abaissé
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-1127
736-0198EA 271 EUR InStock
736-0198
Plaques de stockage, 1,2 ml, puits carrés, profil abaissé
Microplaques Microplaques deepwell
PP. The square well geometry of this 96-well plate makes it ideal for bacterial growth applications.
  • Low profile design maximises centrifuge capacity, allowing more plates to be loaded per run
  • U-shaped well bottom aids re-suspension
Maximum well volume (when sealed with 96-cap sealing mat): 1,0 ml
Maximum well volume (when heat sealed): 1,2 ml.
Maximum well volume (when sealed with 96-cap sealing mat): 1,0 ml
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité