Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?

Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.

Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC

Leverancier: VWR Chemicals
Danger
Synoniemen: Methyl cyanide, Ethyl nitrile, Cyanomethane, Ethanenitrile, Ethanoic acid nitrile

Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.

83639.320EA 252 EUR InStock
83639.320 83639.290 83639.360 83639.400 83639.910 83639.928 83639.500 83639.911 83639.914 83639.9010 83639.9030
Acétonitrile, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. USP, Reag. Ph. Eur., ACS, qualité Super Gradient pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
Acétonitrile


Formule: H₃CCN
MW: 41.05 g/mol
Kookpunt: 81.6 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –45,7 °C
Dichtheid: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 5 °C (coupe fermée)
Opslagtemperatuur: Température ambiante
MDL-nummer: MFCD00001878
CAS-nummer: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Assay Min. 99.95%
Solution (100 g/l) Neutral
Acidity Max. 0.0008 meq/g
Alkalinity Max. 0.0006 meq/g
Boiling point 80 - 82 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.781 - 0.784
Density (20/20) 0.782 - 0.785
Refractive index (20°C) 1.343 - 1.345
Evaporation Residue Max. 2 ppm
Water Max. 30 ppm
Absorbance (190 nm) Max. 1
Absorbance (195 nm) Max. 0.1
Absorbance (200 nm) Max. 0.02
Absorbance (210 nm) Max. 0.02
Absorbance (220 nm) Max. 0.01
Absorbance (230 nm) Max. 0.01
Absorbance (240 nm) Max. 0.005
Absorbance (250 nm) Max. 0.005
Absorbance (240 - 420 nm) Max. 0.005
Transmittance (190 nm) Min. 10%
Transmittance (195 nm) Min. 80%
Transmittance (200 nm) Min. 95%
Transmittance (210 nm) Min. 96%
Transmittance (220 nm) Min. 97%
Transmittance (230 nm) Min. 98%
Transmittance (240 nm) Min. 99%
Transmittance (250 nm) Min. 99%
Transmittance (240 - 420 nm) Min. 99%
Fluorescence (as Quinine; 254 nm) Max. 1 ppb
Gradient Grade (210 nm) Max. 3 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
Conforms to ACS Passes test
Conforms to ACS (HPLC/UV) Passes test
Conforms to Reag. Ph. Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP-NF Passes test

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..