Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
ESC (Easy Surface Checking) swabs
Leverancier: LIOFILCHEM
85607 85601 85602 85603 85604 85605 85606 85608 85609 85610 85612 85614 85615 85621 85623
85607.EA 210 EUR InStock
85607. 85601. 85602. 85603. 85604. 85605. 85606. 85608. 85609. 85610. 85612. 85614. 85615. 85621. 85623.
ESC (Easy Surface Checking) swabs
Systèmes de surveillance Tests de contrôle de l'hygiène
The ESC (Easy Surface Checking) swab range includes a new generation of sampling devices for microbiological examination of surfaces, especially recommended for food and pharmaceutical industries.
  • Pre-filled swab device
  • Rayon bud
  • Wide range of diluents
  • Leak proof closure
  • Transport and storage at room temperature
Certifications: Swabs conform to international standards (ISO 18593, ISO 17604).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité