Rouge neutre, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
M-Clarity™ quality level = MQ100
861251-25G
861251-25GEA 110 EUR InStock
861251-25G
Rouge neutre, Sigma-Aldrich®
Rouge neutre
Formule: C₁₅H₁₇ClN₄
Point de fusion: 290 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012651
Numéro CAS: 553-24-2
EINECS: 209-035-8
Merck Index: 12,06571
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae0e6bca3b40a199b08b9e41aa085255b69fc0d3&vid=0e18aec1db73849879d0222b59c7428595c724ce&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité