Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Potassium ionophore I - cocktail A, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Leverancier: Merck
Danger
99311-0.1ML-F
99311-0.1ML-FEA 528 EUR InStock
99311-0.1ML-F
Potassium ionophore I - cocktail A, Selectophore™ matériau pour capteur d'ions, Supelco®
Potassium ionophore I - cocktail A
Ready-to-use ion selective liquid for the preparation of microelectrodes in micropipettes
Composition:
Dibutyl sebacate, 68.0 wt. % (84838)
1,2-Dimethyl-3-nitrobenzene, 25.0 wt. % (40870)
Potassium ionophore I, 5.0 wt. % (60403)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 2.0 wt. % (60591)
Selectophore is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Bestel nu
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité