Ampicilline sel de sodium
Fournisseur: G Bioscienes
Danger
A051-B
A051-BEA 77 EUR InStock
A051-B
Ampicilline sel de sodium
Ampicillin sodium salt
Formule: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064313
Numéro CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité