Fluorescéine 99%, pur, Qualité Laser
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
410620010
ACRO410620010EA 77.1 EUR InStock
ACRO410620010
Fluorescéine 99%, pur, Qualité Laser
Fluorescéine
Formule: C₂₀H₁₂O₅
Point de fusion: 314…316 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005050
Numéro CAS: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97b9d8d37f0106f4c8ef2d7759759d21bd43cc03&vid=25b78df95a04ab26c5ba8c96b95f031056926b13&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=a29b350acb5fd71b32a30baa408af54494e42d59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to red to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
UV Lambda max 496 to 500 nm (in Basic Methanol)
Suitability (for use as a laser dye) Passes
Molar absorption coefficient 63900 l/(mol.cm) (at Lambda max)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité