Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-COPA Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-12464R-HRP
BOSSBS-12464R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-12464R-HRP
Anti-COPA Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
COPA (alpha-coat protein) is processed to produce Xenin. Xenin stimulates exocrine pancreatic secretion to affect small and large intestinal motility, and inhibits pentagastrin-stimulated secretion of acid. In the gut, Xenin interacts with the neurotensin receptor. Membrane and vesicular trafficking in the early secretory pathway are mediated by non-Clathrin COP (coat protein) I-coated vesicles. COPI-coated vesicles mediate retrograde transport from the Golgi back to the ER and intra-Golgi transport. The cytosolic precursor of the COPI coat, the heptameric coatomer complex, is composed of two subcomplexes. The first consists of the COPB, COPG, COPD and COPZ subunits (also known as b-, g-, d- and z-COP, respectively), which are distantly homologous to AP Clathrin adaptor subunits. The second consists of the COPA, b'-COP and COPE subunits (also known as a-COP, COPP and e-COP, respectively).

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: COPA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité