Bombe à immersion Target
Fournisseur: BURKLE
5365-6000
BURK5365-6000EA 829 EUR InStock
BURK5365-6000
Bombe à immersion Target
Échantillonneurs Préleveurs de liquides
Precise liquid samples can be taken with this immersion cylinder. When the target has been reached, open the cover and pour out the sample.
  • Screw-off top enables easy cleaning
  • Air valve at the end of the tube
  • Venting lowering cable and cable reel
Information de livraison: Informations de livraison: Incl. tuyau de purge en descente (5 m), vanne et bobine de câble.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité