Pelle en deux parties pour denrées alimentaires
Fournisseur: BURKLE
8300-2010
BURK8300-2010EA 110 EUR InStock
BURK8300-2010
Pelle en deux parties pour denrées alimentaires
Pelles et bêches
PP, white. This 2-part shovel is ideal for use in the food sector.
  • PP is easy to clean, smooth and pore-free
  • Can also be used for boiling products
  • Autoclavable at 121 °C
  • FDA approved
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité