Cleanroom sleeve protectors, Tyvek® IsoClean®, model IC501B 00, Non sterile
Fournisseur: DuPont
IC501BWH00
DUPOIC501BWH00EA 125 EUR InStock
DUPOIC501BWH00
Cleanroom sleeve protectors, Tyvek® IsoClean®, model IC501B 00, Non sterile
Vêtements à usage unique
Tyvek® IsoClean® sleeve model IC501B. Not clean-processed and not sterilised.
  • Bound internal seams
  • Tunnelled elastication at wrist and bicep
  • Partial body chemical protective clothing
  • Barrier to infective agents
Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms.
Certifications: Certified according to Regulation (EU) 2016/425; Partial body chemical protective clothing, Category III, Type PB [6-B]; EN 14126 (barrier to infective agents).
Conditionnement: Packed in cardboard box with 100 per box, bulk packed. 2 polyethylene liners.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité