Ceaprene stopper
Fournisseur: Greiner Bio-One
330070_605
GREI330070_605EA 75.9 EUR InStock
GREI330070_605
Ceaprene stopper
Bouchons Bouchons en caoutchouc
This ceaprene stopper is made of water-repellent material.
  • Gas-permeable
  • Non-sterile
Used for closure of Drosophila containers.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité