Weighing dishes, aluminium
Fournisseur: HEATHROW
HS14522
HEATHS14522EA 21.9 EUR InStock
HEATHS14522
Weighing dishes, aluminium
Nacelles Nacelles de pesée
Weighing dishes, made from light gauge aluminium are designed for moisture determination balances. Ideal for general-purpose weighing and dispensing.
  • Used as evaporating dish or dust cover
  • Lightweight, sturdy dish has no coating and is oil free
  • Slightly tapered for stacking
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité