Wilt u opnieuw aanmelden?
Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.
Rack for sedimentation plates
Leverancier: MERCK LIFE SCIENCE
1465190001
HEIP1465190001EA 156 EUR InStock
HEIP1465190001
Rack for sedimentation plates
Portoirs Distributeurs de boîtes de Petri
High-quality stainless steel sedimentation plate rack suitable for isolators and cleanroom applications (resistant against H₂O₂ and disinfectants).
  • Locking device aids safe, convenient handling
  • Autoclavable
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité