Empty disposable sample load cartridges, RediSep®
Fournisseur: COLLECTION PREFIX HPLC
AS-69-3873-235
HPLCAS-69-3873-235EA 207 EUR InStock
HPLCAS-69-3873-235
Empty disposable sample load cartridges, RediSep®
Colonnes pour chromatographie
RediSep® empty disposable sample load cartridges improve the resolution of the compound and eliminate reaction byproducts when compared to liquid injection techniques.
Prepare pre-filled solid load cartridges by pipetting the dissolved sample onto the top of the cartridge. Prepare empty solid load cartridges by filling the cartridge with a slurry mixture of the dissolved sample and supporting media. For optimal benefits, remove the solvent by vacuum before placing the cartridge on the purification system.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité