Blijf aangemeld
Verloopt binnen 
De sessie is verlopen.
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u afgemeld.
Wilt u opnieuw aanmelden?

Avantor's online ervaring verandert om u beter van dienst te kunnen zijn! Vanaf 4 april 2025 worden klanten overgezet naar een nieuw platform om de digitale winkelervaring te optimaliseren.

Diammoniumperoxodisulfaat (APS) ≥98%, white crystalline powder for molecular biology

Leverancier: MP Biomedicals
Gevaar
Synoniemen: Peroxidisulphuric acid diammonium salt, Ammonium persulphate

0219398825 0219398880 0219398890
ICNA0219398825EA 50.3 EUR InStock
ICNA0219398825 ICNA0219398880 ICNA0219398890
Diammoniumperoxodisulfaat (APS) ≥98%, white crystalline powder for molecular biology
Diammoniumperoxodisulfaat (APS)
Storage: Store at Room Temperature (15-30 °C), dessicate.
Ammonium persulfate is a strong oxidizing agent. It is a radical initiator.
Ammonium persulfate is a polymerization catalyst used with TEMED for polyacrylamide gel formation. APS has also been utilized to study protein-protein interactions via photoinitiated crosslinking chemistry. Other applications of APS include its use as a reducer and retarder in photography, the manufacture of aniline dyes, electroplating, the decolorizing and deodorizing of oils.

  • Molecular Biology Reagent Grade
  • Presentation: White Crystalline Powder
  • Vapor Density: 7.9 (vs air) (lit.)
  • Soluble in water.


Formule: (NH₄)₂S₂O₈
MW: 228.2 g/mol
Smeltpunt: 120 °C (ontbinding, lit.)
Dichtheid: 950…1050 kg/m³ (bulkdichtheid)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003390
CAS-nummer: 7727-54-0
UN: 1444
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00545
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f82a373f21d34e63dc94c0598f3f33ba6bbfdb2b&vid=2b6d196dbf07ce4dd528ac7b4f8456678accd3ba&prid=web&clid=SAPDAM
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Identity Test Passes
Purity ≥98%
FTIR Conforms to Standard
pH (1% aq soln) Report Result

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..