Glass beads, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
116914801
ICNA116914801EA 102 EUR InStock
ICNA116914801
Glass beads, MP Biomedicals
Perles Billes de verre
Glass beads.
  • For research use only
  • Can be stored at 2 to 8 °C
Glass beads used as packing for distillation columns, mixing beads and boiling stones.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité