Heating baths, HB eco
Fournisseur: IKA
20016337
IKAA20016337EA 1431 EUR InStock
IKAA20016337
Heating baths, HB eco
Bains Bains-marie
HB Eco is a compact and ergonomic heating bath.
  • Maximum media temperature: 99 °C
  • Ergonomic handles
  • Temperature display
  • Alternating display of set-point and actual temperature
  • USB interface
Permissible ambient temperature 5 to 40 °C with 80% permissible relative humidity and frequency, 50/60 Hz.
Certifications: Protection class according to DIN EN 60529: IP 21, class designation acc. DIN 12876: I
Attention: * RT = Ambient
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité