Krebs-Ringer solution, HEPES-buffered
Fournisseur: Thermo Scientific
J67795.AP
J67795.APEA 134 EUR InStock
J67795.AP
Krebs-Ringer solution, HEPES-buffered
Buffers Tampons de culture de tissus
Contains 120 mM sodium chloride, 5 mM potassium chloride, 2 mM calcium chloride, 1 mM magnesium chloride, 25 mM sodium bicarbonate, 5,5 mM HEPES, and 1 mM D-glucose
  • pH 7,2
  • Prepared in 18,2 megohms water
  • Filtered through 0,22 µm filter
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Standard physiological buffer that is suitable for various calcium imaging experiments. It is also used as a preserving agent.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité