Surgical tapes, Durapore™
Fournisseur: 3M MEDICAL
M1538-1
MMMEM1538-1EA 144 EUR InStock
MMMEM1538-1
Surgical tapes, Durapore™
Matériel de premiers secours Pansements
Durable, no-stretch silk-like cloth tape for critical tubing applications. Silk-like cloth, hypoallergenic tape, standard roll.
  • High strength, versatile, conformable
  • Adheres well to dry skin
  • Convenient bidirectional tear
  • Hypoallergenic and not made with natural rubber latex
  • Water resistant
Adhesion coupled with a strong backing with high load bearing capacity makes it ideal for securing critical tubings and devices and stabilising finger splints.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité