2-Aminoimidazole hemisulphate
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Aminoimidazole sulphate, 1H-imidazol-2-amine sulphate(2:1)
29958183-25G
MOLE29958183-25GEA 0 EUR InStock
MOLE29958183-25G
2-Aminoimidazole hemisulphate
2-Aminoimidazole hemisulphate
Formule: C₆H₁₂N₆O₄S
MW: 264,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013162
Numéro CAS: 1450-93-7
EINECS: 215-918-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité