7-Méthoxyindole
Fournisseur: Molekula
Attention
M89429300
MOLEM89429300EA 0 EUR InStock
MOLEM89429300
7-Méthoxyindole
7-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Densité: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00047203
Numéro CAS: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité