Portoirs horizontaux pour plaques multi-puits, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
5039-0048
NALG5039-0048EA 540 EUR InStock
NALG5039-0048
Portoirs horizontaux pour plaques multi-puits, Nalgene®
Portoirs Portoirs pour microplaques
Stainless steel.
  • Racks fit 1,0 ml cryobank cryogenic storage vials
  • Horizontal design fits most refrigerators and freezers
  • Retainer clip on each compartment holds plates securely in place
  • Handles on tops and sides for easy transport
  • Label holder for easy identification of contents of rack
Securely store and transport samples in microplate, deep-well plates and cryobank racks using these horizontal storage racks.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité